Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB3500269
Sigma-Aldrich
Anti-Survivin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TIAP
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 16 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... BIRC5(332)
Immunogen
Przeciwciało Survivin zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu aminokwasom w pobliżu końca aminowego ludzkiej surwiwiny.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500269.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fang Xu et al.
Oncology letters, 15(4), 5871-5878 (2018-03-20)
Multiple myeloma (MM) is a malignancy of the bone marrow. The median survival time of patients with MM is only 5 years, with patients frequently experiencing relapse. Currently, there is no effective therapy for recurrent MM. The results of the
X-L Cheng et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 18(6), 769-774 (2014-04-08)
To explore the effect of edaravone (ED) on apoptosis of hippocampus neurons in seizures rats induced by pentylenetetrazole (PTZ). Forty-eight adult Wistar rats were randomly divided into normal control (NC) group, PTZ group, and ED group. A dose of PTZ
Siqi Wang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 14(2), 1212-1218 (2017-08-16)
Colorectal cancer has a relatively low sensitivity to paclitaxel. The purpose of this study was to investigate the role of connexin 43 (Cx43), which is a structural component of gap junctional communication (GJC), in paclitaxel cytotoxicity in colorectal cancer cells.
Amr A Fouad et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 38(2), 420-429 (2014-08-17)
The protective effect of naringenin, a flavonoid compound isolated from citrus fruits, was investigated against nephrotoxicity induced by gentamicin (80mgkg(-1)/day, i.p., for eight days) in rats. Naringenin treatment (50mgkg(-1)/day, p.o.) was administered for eight days, starting on the same day
Wenyan Lu et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(10), 1799-1807 (2014-06-07)
Emerging evidence indicates that activation of Wnt/β-catenin signaling at the cell surface results in inhibition of glycogen synthase kinase 3β (GSK3β), leading to activation of mTORC1 signaling in cancer cells. The low density lipoprotein receptor-related protein-6 (LRP6) is an essential