Kluczowe dokumenty
SAB3500163
Sigma-Aldrich
Anti-RANBP10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-RAN binding protein 10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RANBP10(57610)
Immunogen
Przeciwciało RANBP10 zostało wyhodowane przeciwko 15 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu centrum ludzkiego RANBP10.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500163.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shimaa H A Soliman et al.
Scientific reports, 10(1), 7138-7138 (2020-04-30)
The lack of tools to reliably detect RanBP9 in vivo has significantly hampered progress in understanding the biological functions of this scaffold protein. We report here the generation of a novel mouse strain, RanBP9-TT, in which the endogenous protein is