Kluczowe dokumenty
SAB3500152
Sigma-Aldrich
Anti-NSA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NOP seven-associated protein 1, Anti-WD repeat-containing protein 74, Anti-WDR74
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WDR74(54663)
Opis ogólny
WD repeat domain 74 (WDR74), znane również jako NOP seven-associated protein 1 (NSA1), jest kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 11q12.3. Kodowane białko jest zlokalizowane głównie w jądrze i zawiera sześć powtórzeń WD40.
Immunogen
Przeciwciało NSA1 zostało wyhodowane przeciwko 18 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego NSA1.
Działania biochem./fizjol.
Domena powtórzeń WD 74 (WDR74) wraz z nukleolarną AAA-ATPazą NVL2 odgrywa istotną rolę we wczesnym rozszczepieniu szlaku przetwarzania pre-rRNA. Jest ono również zaangażowane w różne procesy biologiczne, w tym kontrolę cyklu komórkowego i apoptozę. U myszy białko to odgrywa istotną rolę w transkrypcji, przetwarzaniu i/lub stabilności RNA podczas rozwoju przedimplantacyjnego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500152.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wdr74 Is Required for Blastocyst Formation in the Mouse
Maserati M, et al.
PLoS ONE, 6(7), e22516-e22516 (2011)
Genes Involved in Human Ribosome Biogenesis are Transcriptionally Upregulated in Colorectal Cancer
Mansilla F, et al.
Scholarly Research Exchange (2009)
Genome-wide analysis of non-coding regulatory mutations in cancer
Weinhold N, et al.
Nature Genetics, 46(11), 1160-1160 (2014)
WDR74 participates in an early cleavage of the pre-rRNA processing pathway in cooperation with the nucleolar AAA-ATPase NVL2.
Hiraishi N, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 495(1), 116-123 (2018)