Kluczowe dokumenty
SAB3500141
Sigma-Aldrich
Anti-TRESK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KCNK18, Anti-Potassium channel subfamily K member 18, Anti-TRESK2, Anti-TRIK
Wybierz wielkość
100 μG
2230,00 zł
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNK18(338567)
Opis ogólny
Kanał potasowy o dwóch porach domeny podrodziny K członek 18 (KCNK18) lub TRESK jest częścią rodziny kanałów potasowych. Ulega ekspresji w zwojach nerwu trójdzielnego i korzenia grzbietowego. Białko jest aktywowane przez sygnały wapniowe. Gen TRESK jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 10q25.3.
Immunogen
Przeciwciało TRESK zostało wyhodowane przeciwko 17 aminokwasowemu peptydowi znajdującemu się w pobliżu centrum ludzkiego TRESK.
Działania biochem./fizjol.
Kanał potasowy o dwóch porach domeny podrodziny K członek 18 (KCNK18) lub TRESK przyczynia się do tła prądów K+ w neuronach czuciowych. Mutacje w kodującym go genie zostały powiązane z rodzinną migreną z aurą.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500141.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Involvement of gap junction channels in the pathophysiology of migraine with aura
Denis Sarrouilhe
Frontiers in Physiology (2014)
KCNK18 (TRESK) genetic variants in Italian patients with migraine.
Rainero I
Headache (2014)
Identification of novel small molecule modulators of K2P18.1 two-pore potassium channel.
Bruner JK
European Journal of Pharmacology (2014)
TRESK: the lone ranger of two-pore domain potassium channels.
Enyedi P
Molecular and Cellular Endocrinology (2012)