Kluczowe dokumenty
SAB3500139
Sigma-Aldrich
Anti-TCC52 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CT102, Anti-DCAF12, Anti-DDB1 and CUL4 associated factor 12, Anti-Testis cancer centrosome-related protein 52, Anti-WDR40A
Wybierz wielkość
100 μG
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
ICC
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
rat, mouse, human
citations:
metody:
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCAF12(25853)
Immunogen
TCC52 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TCC52.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500139.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)