Kluczowe dokumenty
SAB3500106
Sigma-Aldrich
Anti-RUSC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NESCA, Anti-RUN and SH3 domain containing protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUSC1(23623)
Immunogen
Przeciwciało RUSC1 zostało wyhodowane przeciwko 17-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego RUSC1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
RWDD3 (RSUME), małe białko zawierające RWD, odgrywa centralną rolę w sumoilacji poprzez zwiększanie koniugacji SUMO w sieci regulacyjnej sygnałów immunologiczno-zapalnych. RWDD3 zwiększa sumoilację i stabilność Ikbeta. Ponadto RWDD3 hamuje aktywność reportera kB-LUC (lucyferazy) indukowaną przez TNF-alfa, wykazując funkcjonalną konsekwencję zwiększonej stabilności Ikbeta. Wzmocniona przez RSUME sumoilacja Ikbeta prowadzi do zahamowania aktywności NF-kbeta na dwóch dobrze znanych genach zapalnych, IL-8 i cyklooksygenazy-2 (Cox-2), a zatem może również sprzyjać szlakom przeciwzapalnym. Ekspresja RWDD3 była indukowana w warunkach niedotlenienia i ma potencjalną rolę podczas unaczynienia. Zarówno BMP-4, jak i RWDD3 mogą być interesującymi celami w hamowaniu etapów związanych z nowotworzeniem przysadki.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500106.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)