Kluczowe dokumenty
SAB3500093
Sigma-Aldrich
Anti-JMJD1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-JHDM2A, Anti-JHMD2A, Anti-KDM3A, Anti-Lysine-specific demethylase 3A, Anti-TSGA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 145 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDM3A(55818)
Opis ogólny
Domena jumonji zawierająca białko 1A (JMJD1A) została pierwotnie odkryta jako gen specyficzny dla jąder, ale stwierdzono, że ulega ekspresji w wielu tkankach. Znane są co najmniej dwie izoformy JMJD1A. To przeciwciało nie reaguje krzyżowo z JMJD1B lub JMJD1C.
Immunogen
Przeciwciało JMJD1A zostało wyhodowane przeciwko 16 aminokwasowemu peptydowi z bliskiego końca aminowego ludzkiego JMJD1A.
Działania biochem./fizjol.
Domena Jumonji zawierająca białko 1A (JMJD1A) jest demetylazą histonów i specyficznie demetyluje mono- i dimetylo-H3K9. Stwierdzono również, że jest nowym partnerem interakcji z ER71, czynnikiem transkrypcyjnym wyrażanym w jądrach dorosłych myszy i podczas embriogenezy. JMJD1A jest również genem podrzędnym transduktora sygnału i aktywatora transkrypcji 3 (STAT3), białka, które okazało się ważne w utrzymaniu mysich embrionalnych komórek macierzystych (mES). Zmniejszona ekspresja JMJD1A jest skorelowana z różnicowaniem hodowanych komórek mES po usunięciu cytokinowego czynnika hamującego białaczkę (LIF). Odkrycia te sugerują, że JMJD1A może być cząsteczką sygnałową odgrywającą rolę w utrzymaniu pluripotencji w embrionalnych komórkach macierzystych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500093.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Targeting Histone Demethylases
Dante Rotili
Genes & Cancer (2011)
Identification of Jmjd1a as a STAT3 downstream gene in mES cells.
Ko SY
Cell Structure and Function, 31(2), 53-62 (2006)