Kluczowe dokumenty
SAB3500084
Sigma-Aldrich
Anti-IRGC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CINEMA, Anti-Immunity-related GTPase cinema 1, Anti-Interferon-inducible GTPase 5, Anti-Ligp5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRGC(56269)
Immunogen
Przeciwciało IRGC zostało wyhodowane przeciwko 12 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego IRGC.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
GTPazy związane z odpornością (IRG) (znane również jako GTPazy p47) to rodzina białek GTPaz występujących u kręgowców, które odgrywają kluczową rolę w pośredniczeniu we wrodzonej odporności na patogeny wewnątrzkomórkowe. Geny IRG zostały znalezione u wielu ssaków i niższych gatunków, w tym myszy, szczurów, danio pręgowanego i ludzi. Większość genów myszy zawiera elementy odpowiedzi stymulowane interferonem, które pośredniczą w aktywacji transkrypcji przez IFN. U ludzi znaleziono tylko dwa geny IRG: ludzki IRGC koduje białko IRG o pełnej długości, które, podobnie jak mysi homolog, ulega konstytutywnej ekspresji w jądrach, podczas gdy ludzki IRGM koduje znacznie skrócone białko, które ulega konstytutywnej ekspresji w hodowanych komórkach, w tym w niektórych liniach komórkowych makrofagów. Ponieważ dwa ludzkie geny IRGC i IRGM nie podlegają kontroli IFN, sugeruje się, że mechanizm odporności gospodarza wspierany przez białka IRG u myszy nie występuje u ludzi. Znane są dwie izoformy IRGC; to przeciwciało rozpoznaje obie izoformy.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500084.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)