Kluczowe dokumenty
SAB3500081
Sigma-Aldrich
Anti-SCAMP4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Secretory carrier membrane protein 4
Wybierz wielkość
100 μG
1650,00 zł
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1650,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCAMP4(113178)
Immunogen
Przeciwciało SCAMP4 zostało wyhodowane przeciwko 15 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego SCAMP4.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Białka błonowe nośników wydzielniczych (SCAMP) to integralne białka błonowe widoczne w nośnikach wydzielniczych i endocytarnych, które, jak się uważa, odgrywają rolę w transporcie błonowym. Jednemu z członków tej rodziny, SCAMP4, brakuje domniemanego wiązania wapnia i struktur suwaka leucynowego, a także domen NPF oddziałujących z białkami, wspólnych dla większości członków rodziny SCAMP. U szczurów mRNA SCAMP4 jest tłumione przez progesteron w regionach mózgu związanych z zachowaniami seksualnymi kobiet. Znane są co najmniej trzy izoformy SCAMP4. Przewiduje się, że to przeciwciało SCAMP4 nie reaguje krzyżowo z żadnym innym członkiem rodziny białek błony nośnika wydzielniczego.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500081.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)