Kluczowe dokumenty
SAB3500080
Sigma-Aldrich
Anti-SYPL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-H-SP1, Anti-Pantophysin, Anti-Synaptophysin-like 1 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYPL1(6856)
Immunogen
Przeciwciało SYPL1 zostało wyhodowane przeciwko peptydowi o długości 16 aminokwasów w pobliżu końca aminowego ludzkiego SYPL1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Białko podobne do synaptofizyny 1, znane również jako pantofizyna, jest homologiem specyficznego dla neuroendokryn białka synaptofizyny, z najwyższym poziomem homologii w czterech domenach transmembranowych. Jednak w przeciwieństwie do synaptofizyny, SYPL1 ulega wszechobecnej ekspresji i znajduje się w małych cytoplazmatycznych pęcherzykach transportowych niezależnie od ich zawartości. Uważa się, że SYPL1 odgrywa wielofunkcyjną rolę w biogenezie i transporcie pęcherzyków i jest składnikiem pęcherzyków transportowych adipocytów, a zatem może być zaangażowany w wydzielanie adipocytów. SYPL1 oddziałuje również z białkiem błonowym związanym z pęcherzykami 2 (VAMP-2) w adipocytach i wiąże się z pęcherzykami zawierającymi GLUT4. To przeciwciało nie rozpoznaje synaptofizyny SYPL2. Znane są dwie izoformy SYPL1; to przeciwciało rozpoznaje tylko dłuższą izoformę.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500080.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)