Kluczowe dokumenty
SAB3500068
Sigma-Aldrich
Anti-EPHA10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EPH receptor A10, Anti-Ephrin type-A receptor 10, Anti-FLJ16103
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPHA10(284656)
Immunogen
Przeciwciało EphA10 zostało podniesione przeciwko 14 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca aminowego ludzkiego EphA10.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Receptory Eph, największa podrodzina receptorowych kinaz tyrozynowych (RTK), i ich ligandy efrynowe są ważnymi mediatorami komunikacji komórka-komórka, regulującymi przyłączanie, kształt i ruchliwość komórek neuronalnych i śródbłonkowych w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego i w rozwoju. Receptory Eph można podzielić na dwie podgrupy: EphA i EphB. U ssaków klasa EphA składa się z ośmiu członków (EphA 1-7 i 10), które generalnie wiążą się z członami efryny-A połączonymi z błoną komórkową poprzez wiązanie glikozylofosfatydyloinozytolu. Klasa EphB składa się z sześciu członków (EphB 1-6), które generalnie wiążą się z członami efryny-B, które przechodzą przez błonę komórkową. Szlak sygnałowy Ephrin / EPH łączy się ze szlakiem sygnałowym WNT podczas embriogenezy, regeneracji tkanek i kancerogenezy. Ostatnie badania pokazują, że Eph/EFN mogą być istotne w normalnej biologii komórek B i mogą stanowić nowe potencjalne markery prognostyczne i cele terapeutyczne dla CLL.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500068.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)