SAB3500031
Anti-NORRIN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EVR2, Anti-FEVR, Anti-ND, Anti-NDP, Anti-Norrie disease protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDP(4693)
Immunogen
Cechy i korzyści
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)