Kluczowe dokumenty
SAB3500020
Sigma-Aldrich
Anti-LRFN5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FIGLER8, Anti-Leucine-rich repeat and fibronectin typeIII domain-containing protein 5, Anti-SALM5, Anti-Synaptic adhesion-like molecule 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRFN5(145581)
Immunogen
Przeciwciało LRFN5 zostało wyhodowane przeciwko 16-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego LRFN5.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
LRFN5 należy do rodziny pięciu glikoprotein transbłonowych, które ulegają wysokiej ekspresji w tkankach neuronalnych. Białka LRFN mają wspólną strukturę domeny transbłonowej bogatej w leucynę (LRR), immunoglobulinę (Ig) i fibronektynę typu III (Fn) z innymi członkami nadrodziny białek LRR-Ig-Fn, takimi jak rodzina białek Slitrk. Ekspresja LRFN1, -3 i -4 mRNA została wykryta w embrionalnych komórkach neuronalnych, podczas gdy ekspresja LRFN2 i LRFN5 była głównie ograniczona do bardziej dojrzałych komórek. LRFN1, -2 i -4 wiązały się z domenami PDZ postsynaptycznego PSD95, redystrybuując PSD95 na peryferia komórki. Sugeruje się, że białka Lrfn odgrywają rolę w rozwijającym się i/lub dojrzałym układzie nerwowym kręgowców. Znane są co najmniej dwie izoformy LRFN5. Przewiduje się, że to przeciwciało nie reaguje krzyżowo z innymi członkami rodziny LRFN.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500020.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)