Kluczowe dokumenty
SAB3500013
Sigma-Aldrich
Anti-MTCH2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Mitochondrial carrier homolog 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Mtch2(56428)
Immunogen
Przeciwciało MTCH2 zostało podniesione przeciwko 15 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca aminowego ludzkiego MTCH2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Apoptoza odgrywa ważną rolę w prawidłowym rozwoju organizmu, homeostazie tkanek i usuwaniu uszkodzonych komórek. Zakłócenie tego procesu zostało powiązane z różnymi chorobami, takimi jak rak. Rodzina białek Bcl-2 składa się z krytycznych regulatorów apoptozy, które można podzielić na dwie klasy: te, które hamują apoptozę i te, które promują śmierć komórki. MTCH2 jest członkiem rodziny mitochondrialnych białek nośnikowych, które katalizują wymianę substratów przez wewnętrzną błonę mitochondrialną i jest celem Bid, proapoptotycznego członka rodziny Bcl-2, w odpowiedzi na sygnały apoptotyczne, co sugeruje, że MTCH2 może odgrywać kluczową rolę w mitochondrialnym szlaku apoptozy.
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500013.
Postać fizyczna
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)