Kluczowe dokumenty
SAB2900881
Sigma-Aldrich
Anti-NLRC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CARD15-like protein, Caterpiller 16.2, Caterpiller protein 16.2, NLRC3, NOD-like receptor C3, NOD3
Wybierz wielkość
50 μG
3250,00 zł
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1467
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
3250,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1467
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry: 5 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NLRC3(197358)
Immunogen
Peptyd o długości 18 aminokwasów w pobliżu centrum ludzkiego NOD3.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying-Yu Ma et al.
Human pathology, 82, 273-281 (2018-08-07)
NLRC3 is a member of the nucleotide-binding domain and leucine-rich repeat (NLR) family protein that plays a role in inflammation and immunity. Although chronic inflammation has been identified as a hallmark of cancer, NLRC3 expression correlation with the development and