Kluczowe dokumenty
SAB2900872
Sigma-Aldrich
Anti-SLC37A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Pp11662, SLC37A2, SPX2, Sugar phosphate exchanger 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
western blot: 5 μg/mL (Cell Lysate)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Immunogen
Slc37A2 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the center of human Slc37A2.
TMEM184A antibody was raised against a 16 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TMEM184A.