Kluczowe dokumenty
SAB2900618
Sigma-Aldrich
Anti-HTR6/5-HT36 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
5-HT-6, 5-HT6, 5-HT6 receptor, 5-HT6R, 5-hydroxytryptamine receptor 6, HTR6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
horse, dog, rat, hamster, human, monkey
metody
immunohistochemistry: 20 μg/mL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTR6(3362)
Immunogen
Syntetyczny 17-aminokwasowy peptyd z C-końca ludzkiego HTR6 / 5-HT36. Procentowa identyczność z innymi gatunkami na podstawie analizy BLAST: człowiek, szympans, goryl, gibon, małpa, marmozeta, szczur, chomik, panda, pies, koń (100%); mysz, słoń, bydło, nietoperz, królik (94%); ciernik, rozdymka (88%); indyk, kurczak, ksenopus, danio pręgowany (82%).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający mniej niż 0,1% azydku sodu.
Supplied at 1 mg/ml
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)