Kluczowe dokumenty
SAB2900401
Sigma-Aldrich
Anti-XAF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
XAF 1, XAF-1, XAF1, XIAP associated factor-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XAF1(54739)
Opis ogólny
Czynnik związany z XIAP 1 (XAF1) jest białkiem regulowanym przez cytokiny, ulegającym ekspresji w cytoplazmie. Zawiera domenę TRAF (ang. tumor necrosis factor receptor-associated factor). Gen kodujący XAF1 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 17p13.1.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z ludzkiego czynnika XAF1/XIAP-associated factor 1
Zastosowanie
Przeciwciało anty-XAF1 produkowane u królików zostało użyte w Western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik związany z XIAP 1 (XAF1) jest inhibitorem wzrostu guza. Odgrywa on rolę w przywracaniu aktywności kaspaz hamowanej przez inhibitor apoptozy sprzężony z chromosomem X (XIAP).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X-linked inhibitor of apoptosis-associated factor 1 regulates TNF receptor 1 complex stability.
Lin B
Febs Letters (2016)
[XAF1 inhibits cell proliferation and induces apoptosis in human lung adenocarcinoma cell line A549 in vitro].
Chen D
Zhongguo Fei ai za Zhi = Chinese Journal of Lung Cancer (2014)
XAF1 is frequently methylated in human esophageal cancer.
World Journal of Gastroenterology (2012)
Andrea Lunardi et al.
Nature genetics, 45(7), 747-755 (2013-06-04)
Here we report an integrated analysis that leverages data from treatment of genetic mouse models of prostate cancer along with clinical data from patients to elucidate new mechanisms of castration resistance. We show that castration counteracts tumor progression in a
A co-clinical approach identifies mechanisms and potential therapies for androgen deprivation resistance in prostate cancer
Andrea Lunardi
Nature Genetics (2013)