Kluczowe dokumenty
SAB2900288
Sigma-Aldrich
Anti-TICAM1/TRIF (AB1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TICAM1(148022)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Toll like receptor adaptor molecule 1 (TICAM1) ulega wszechobecnej ekspresji i posiada N-końcową domenę bogatą w prolinę, motyw TIR (Toll/interleukin-1 receptor) i C-końcową domenę bogatą w prolinę. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 19p13.3.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z ludzkiego TICAM1 / TRIF.
Działania biochem./fizjol.
Cząsteczka adaptorowa receptora toll-podobnego 1 (TICAM1) odgrywa kluczową rolę jako cząsteczka adaptorowa i łączy receptor toll-podobny 3 (TLR3) z aktywacją promotora interferonu-β (IFN-β). Jest również zaangażowany w produkcję IFN-β. Szlak TICAM-1 odgrywa istotną rolę w ochronie gospodarza i wrodzonej odpowiedzi immunologicznej przeciwko zakażeniu wirusem polio (PV). Mutacje w tym genie są związane z rozwojem brodawkowatego raka tarczycy, pęcherzykowego raka tarczycy i zróżnicowanego raka tarczycy.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The TLR3/TICAM-1 pathway is mandatory for innate immune responses to poliovirus infection.
Oshiumi H
Journal of Immunology (2011)
Selected single-nucleotide polymorphisms in FOXE1, SERPINA5, FTO, EVPL, TICAM1 and SCARB1 are associated with papillary and follicular thyroid cancer risk: replication study in a German population.
Sigurdson AJ
Carcinogenesis (2016)
TICAM-1, an adaptor molecule that participates in Toll-like receptor 3-mediated interferon-beta induction.
Oshiumi H
Nature Immunology (2003)