Kluczowe dokumenty
SAB2900162
Sigma-Aldrich
Anti-HUNK antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Bstk1, Hormonally Upregulated Neu Tumor-Associated Kinase, hormonally upregulated Neu-associated kinase, mak-v, serine/threonine protein kinase mak-v
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HUNK(30811)
Powiązane kategorie
Immunogen
Syntetyczny 19-aminokwasowy peptyd z C-końcowej domeny cytoplazmatycznej ludzkiego HUNK. Procentowa identyczność z innymi gatunkami na podstawie analizy BLAST: człowiek, szympans, goryl, małpa, bydło, słoń (100%); królik (95%); gibon, marmozeta, pies, panda, koń (89%); mysz, szczur, chomik (84%).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)