Kluczowe dokumenty
SAB2900053
Sigma-Aldrich
Anti-NR4A1 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Ngfi-b, gfrp1, nak-1, nak1, nerve growth factor inducible-B protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR4A1(3164)
Opis ogólny
Receptor jądrowy podrodziny 4 grupy A członek 1 (NR4A1) jest czynnikiem transkrypcyjnym ulegającym ekspresji w tymocytach. Jest częścią nadrodziny sierocych receptorów jądrowych. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 12.
Immunogen
Syntetyczny 17-aminokwasowy peptyd z wewnętrznego regionu ludzkiego NUR77. Procentowa identyczność z innymi gatunkami na podstawie analizy BLAST: człowiek, orangutan, gibon, małpa, koń (100%); goryl, pies, nietoperz, panda (94%); marmozeta, bydło (88%); mysz, szczur (82%).
Działania biochem./fizjol.
Receptor jądrowy podrodziny 4 grupy A członek 1 (NR4A1) odgrywa rolę w proliferacji komórek. Działa jako aktywator mechanistycznego celu sygnalizacji rapamycyny (mTOR) i reguluje apoptozę. Białko moduluje geny związane z niskim stresem oksydacyjnym i promocją wzrostu. Wykazano, że NR4A1 ulega ekspresji w guzach jajnika.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nuclear receptor subfamily 4, group A, member 1 inhibits extrinsic apoptosis and reduces caspase-8 activity in H2O2-induced human HUC-F2 fibroblasts.
Shimuzu Y
Redox Report (2015)
Endogenous Nur77 Is a Specific Indicator of Antigen Receptor Signaling in Human T and B Cells.
Ashouri JF and Weiss A
Journal of Immunology, 198(2) (2017)
Differential Copy Number Aberrations in Novel Candidate Genes Associated with Progression from In Situ to Invasive Ductal Carcinoma of the Breast
Shaoxi Liao
Genes Chromosomes Cancer (2012)
High expression of orphan nuclear receptor NR4A1 in a subset of ovarian tumors with worse outcome.
Delgado E
Gynecologic Oncology, 141(2) (2016)
Lingli He et al.
Cell reports, 33(3), 108284-108284 (2020-10-22)
The Hippo signaling pathway maintains organ size and tissue homeostasis via orchestration of cell proliferation and apoptosis. How this pathway triggers cell apoptosis remains largely unexplored. Here, we identify NR4A1 as a target of the Hippo pathway that mediates the