Kluczowe dokumenty
SAB2900031
Sigma-Aldrich
Anti-GPR133 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp434B1272
Wybierz wielkość
50 μG
2430,00 zł
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR133(283383)
Immunogen
Syntetyczny 16-aminokwasowy peptyd z C-końcowej domeny cytoplazmatycznej ludzkiego GPR133. Procentowa identyczność z innymi gatunkami na podstawie analizy BLAST: człowiek (100%); goryl, gibon, marmozeta, mysz, chomik, koń, królik (94%); małpa, pies, panda (88%); słoń (81%).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)