Kluczowe dokumenty
SAB2900027
Sigma-Aldrich
Anti-MCHR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GPR145, MCH receptor 2, g protein-coupled receptor mch2, g protein-coupled receptor slt, mch-r2
Wybierz wielkość
100 MG
165,90 CHF
250 MG
220,50 CHF
500 MG
379,10 CHF
1 G
503,90 CHF
2.5 G
944,60 CHF
5 G
1374,90 CHF
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-07212-100MG
165,90 CHF
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
165,90 CHF
250 MG
220,50 CHF
500 MG
379,10 CHF
1 G
503,90 CHF
2.5 G
944,60 CHF
5 G
1374,90 CHF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Jednostka magazynowa sprzedawcy: EN300-07212-100MG
165,90 CHF
Wysyłka w ciągu 14 dni – z siedziby partnera Aldrich.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
numer dostępu UniProt
Powiązane kategorie
Immunogen
Synthetic 18 amino acid peptide from C-terminal cytoplasmic domain of human MCHR2. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%); Gorilla, Gibbon (94%); Monkey, Marmoset (89%); Panda, Pig (83%).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)