Kluczowe dokumenty
SAB2702324
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-CARD12
clone GT1387, affinity isolated antibody
Synonim(y):
AIFEC, CARD12, CLAN, CLAN1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT1387, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
116kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1mg/mL
metody
western blot: 1:1000-1:10000
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NLRC4(58484)
Immunogen
Rekombinowane białko obejmujące sekwencję w regionie N-końca ludzkiego CARD12.
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: WB: 1:1000-1:10000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
U C. elegans, Ced4 wiąże i aktywuje Ced3, kaspazę inicjującą apoptozę, poprzez domeny rekrutacyjne związane z kaspazą (CARD). Ludzkie homologi Ced4 obejmują APAF1 (MIM 602233), NOD1/CARD4 (MIM 605980) i NOD2/CARD15 (MIM 605956). Białka te mają co najmniej 1 N-końcową domenę CARD, po której następuje centralnie położona domena wiążąca nukleotydy (NBD lub NACHT) oraz C-końcowa domena regulatorowa, występująca tylko u ssaków, która zawiera albo powtórzenia WD40, albo powtórzenia bogate w leucynę (LRR). CARD12 jest członkiem rodziny Ced4 i może indukować apoptozę.[dostarczone przez OMIM].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Inne uwagi
Oczyszczanie: Oczyszczony przez powinowactwo do białka A
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)