Kluczowe dokumenty
SAB2702316
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-CEP152
clone GT1315, affinity isolated antibody
Synonim(y):
MCPH4, MCPH9, SCKL5
Wybierz wielkość
100 μL
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT1315, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
189kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:3000
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEP152(22995)
Opis ogólny
CEP152 (białko centrosomalne 152), ortolog ssaków Drosphila asterless, jest składnikiem centrosomów ssaków. Znajduje się na ludzkim chromosomie 15.
Immunogen
Rekombinowane białko obejmujące sekwencję w regionie N-końca ludzkiego CEP152.
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Gen ten koduje białko, które uważa się za związane z funkcją centrosomu. Mutacje w tym genie są związane z pierwotną mikrocefalią (MCPH4). Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq]
CEP152 (białko centrosomalne 152) odgrywa ważną rolę w podziale i rozwoju komórek. Jest wysoce niezbędne do rekrutacji centrioli Plk4 (kinazy polopodobnej 4) i duplikacji centrioli w czasie cyklu komórkowego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Inne uwagi
Oczyszczanie: Oczyszczony przez powinowactwo do białka G
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Primary autosomal recessive microcephaly: homozygosity mapping of MCPH4 to chromosome 15.
Jamieson CR, et al.
American Journal of Human Genetics, 65(5), 1465?1469-1465?1469 (1999)
Mutations in centrosomal protein CEP152 in primary microcephaly families linked to MCPH4.
Guernsey DL, et al.
American Journal of Human Genetics, 87(1), 40-51 (2010)
Human Cep192 and Cep152 cooperate in Plk4 recruitment and centriole duplication.
Sonnen KF, et al.
Journal of Cell Science, 126(14), 3223-3233 (2013)