SAB2702247
Monoclonal Anti-Factor X antibody produced in mouse
clone GT268, affinity isolated antibody
Synonim(y):
FX, FXA
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT268, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
55kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
western blot: 1:5,000-1:20,000
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F10(2159)
Immunogen
Zastosowanie