Kluczowe dokumenty
SAB2702176
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TERF1 antibody produced in mouse
Synonim(y):
TRF, TRF1, hTRF1-AS, t-TRF1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E4
monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TERF1(7013)
Immunogen
Ludzki TRF1
Zastosowanie
Dla ICC/IF: 1:100-1:1000. Optymalne rozcieńczenia/stężenia powinny być określone przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
TRF1 wiąże dwuniciową sekwencję powtórzeń telomerycznych, TTAGGG. TRF1 i TRF2 są kluczowymi składnikami telomerów kręgowców i wiążą się z dwuniciowym telomerycznym DNA jako homodimery. Dimeryzacja obejmuje domenę TRF homology (TRFH), która również pośredniczy w interakcjach z innymi białkami telomerowymi. Pomimo niewielkiej identyczności sekwencji, 2 domeny TRFH mają tę samą całkowicie alfa-helikalną architekturę, przypominającą skręconą podkowę. Interfejsy dimeryzacji charakteryzują się unikalnymi interakcjami, które zapobiegają heterodimeryzacji. Analiza mutacyjna TRF1 potwierdziła dane strukturalne i podkreśliła znaczenie domeny TRFH w dimeryzacji, wiązaniu DNA i lokalizacji telomerów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)