Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB2702084
Sigma-Aldrich
Anti-MAFG antibody produced in rabbit
Synonim(y):
hMAF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
18 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... MAFG(4097)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 1 i 162 MAFG (Uniprot ID#O15525)
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, IP: 1:100-1:500, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Ekspresja genu globiny jest regulowana przez elementy czynnika jądrowego erytroidu-2 (NFE2) zlokalizowane w regionach kontrolnych locus podobnych do enhancerów, umieszczonych wiele kb przed klastrami genów alfa i beta (podsumowane przez Blank i in., 1997 [PubMed 9166829]). Aktywność wiązania DNA NFE2 składa się z heterodimeru zawierającego wszechobecne małe białko Maf (MafF, MIM 604877; MafG; lub MafK, MIM 600197) i ograniczone tkankowo białko p45 NFE2 (MIM 601490). Obydwie podjednostki są członkami nadrodziny białek bZIP (ang. basic leucine zipper) podobnych do białka aktywatora-1 (patrz MIM 165160).[dostarczone przez OMIM].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,025% ProClin 300.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eriko Fukuda et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 25(1), 41-53 (2019-11-17)
Proteomic analysis requires protein tags that enable high-throughput handling; however, versatile tags that can be used in in vitro expression systems are currently lacking. In this study, we developed an insoluble protein tag, INSOL-tag, derived from human transcription factor MafG.
Marta Pradas-Juni et al.
Nature communications, 11(1), 644-644 (2020-02-02)
Obesity and type 2 diabetes mellitus are global emergencies and long noncoding RNAs (lncRNAs) are regulatory transcripts with elusive functions in metabolism. Here we show that a high fraction of lncRNAs, but not protein-coding mRNAs, are repressed during diet-induced obesity
Jinxin Liu et al.
Pharmacological research, 152, 104631-104631 (2020-01-09)
Hypercholesterolemia is the main risk factor to threaten human health and geniposide has been found to have hypolipidemic functions. However, its underlying mechanism is not clear. In this study, we firstly confirmed the hypolipidemic functions of geniposide in C57BL/6 and
Dayong Yan et al.
Cancer biology & therapy, 22(2), 149-163 (2021-02-24)
Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is one of the most common malignancies worldwide. Emerging evidence has suggested that long noncoding RNAs (lncRNAs) play vital roles in various biological processes of cancers, such as cell proliferation, migration, invasion, and apoptosis. As
Michael A Wheeler et al.
Nature, 578(7796), 593-599 (2020-02-14)
Multiple sclerosis is a chronic inflammatory disease of the CNS1. Astrocytes contribute to the pathogenesis of multiple sclerosis2, but little is known about the heterogeneity of astrocytes and its regulation. Here we report the analysis of astrocytes in multiple sclerosis