Kluczowe dokumenty
SAB2701606
Sigma-Aldrich
Anti-KLHL20 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KHLHX, KLEIP, KLHL20, KLHLX
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KLHL20(27252)
Opis ogólny
The gene KLHL20 (kelch like family member 20) is mapped to human chromosome 1q25.1. The encoded protein localizes to the trans-Golgi network (TGN). Small amount of the protein is also present in PML-NBs (promyelocytic leukemia - nuclear bodies). KLHL20 belongs to the BTB (broad-complex, tramtrack, and bric-à-brac) family of proteins.
Immunogen
Recombinant fragment contain a sequence corresponding to a region within amino acids 1 and 609 of KLHL20 according to NP_055273
Działania biochem./fizjol.
KLHL20 (kelch like family member 20) is a substrate adaptor of cullin3 (Cul3). It is required for post-Golgi trafficking. The Cul3-KLHL20 complex works as an ubiquitin E3 ligase and is responsible for polyubiquitination of coronin-7, thereby targeting coronin-7 to trans-Golgi network. KLHL20 is also involved in autophagy by regulating autophagy-associated degradation of ULK1 (unc-51 like autophagy activating kinase 1) and VPS34 (vacuolar protein sorting 34) complex subunits. Additionally, KLHL20 is associated with hypoxia responses and tumorigenesis. HIF1 (hypoxia inducible factor 1)-mediated upregulation of KLHL20 gene causes hypoxia-induced PML (promyelocytic leukemia) polyubiquitination. PML destruction is linked with epithelial-mesenchymal transition, tumor growth, angiogenesis and other related events.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
René Scholtysik et al.
Haematologica, 95(12), 2047-2055 (2010-09-09)
Knowledge about the genetic lesions that occur in Burkitt's lymphoma, besides the pathognomonic IG-MYC translocations, is limited. Thirty-nine molecularly-defined Burkitt's lymphomas were analyzed with high-resolution single-nucleotide polymorphism chips for genomic imbalances and uniparental disomy. Imbalances were correlated to expression profiles
Chin-Chih Liu et al.
Molecular cell, 61(1), 84-97 (2015-12-22)
Autophagy, a cellular self-eating mechanism, is important for maintaining cell survival and tissue homeostasis in various stressed conditions. Although the molecular mechanism of autophagy induction has been well studied, how cells terminate autophagy process remains elusive. Here, we show that
Wei-Chien Yuan et al.
Molecular cell, 54(4), 586-600 (2014-04-29)
Ubiquitin chains are formed as structurally distinct polymers via different linkages, and several chain types including K33-linkage remain uncharacterized. Here, we describe a role for K33-polyubiquitination in protein trafficking. We show that the Cullin 3 (Cul3) substrate adaptor KLHL20 is
Wei-Chien Yuan et al.
Cancer cell, 20(2), 214-228 (2011-08-16)
Tumor hypoxia is associated with disease progression and treatment failure, but the hypoxia signaling mechanism is not fully understood. Here, we show that KLHL20, a Cullin3 (Cul3) substrate adaptor induced by HIF-1, coordinates with the actions of CDK1/2 and Pin1