Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB2701356
Sigma-Aldrich
Anti-SLIT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ14420, SLIL3, SLIT2, Slit-2
Wybierz wielkość
100 μL
2100,00 zł
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2100,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLIT2(9353)
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 285 i 608 SLIT2 zgodnie z AAI17191
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: IHC-P: 1:100-1:1000, IP: 1:100-1:500, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Uważa się, że działa jako wskazówka molekularna w migracji komórkowej, a funkcja wydaje się być pośredniczona przez interakcję z receptorami homologicznymi ronda. Podczas rozwoju neuronalnego zaangażowany w nawigację aksonalną w brzusznej linii środkowej cewy nerwowej i projekcję aksonów do różnych regionów. SLIT1 i SLIT2 wydają się być niezbędne do prowadzenia linii środkowej w przodomózgowiu, działając jako odpychający sygnał zapobiegający niewłaściwemu przekraczaniu linii środkowej przez aksony wystające z opuszki węchowej. W rozwoju rdzenia kręgowego może odgrywać rolę w prowadzeniu aksonów komisuralnych po osiągnięciu płytki podłogowej poprzez modulowanie odpowiedzi na netrynę. In vitro wycisza atrakcyjny efekt NTN1, ale nie jego efekt stymulujący wzrost, a wyciszenie wymaga utworzenia kompleksu ROBO1-DCC. Może być zaangażowany w odpychanie aksonów po skrzyżowaniu w linii środkowej rdzenia kręgowego. In vitro tylko aksony komisuralne, które przekroczyły linię środkową, reagowały na SLIT2. W rozwijającym się układzie wzrokowym wydaje się działać jako repelent dla aksonów zwojów siatkówki, zapewniając odpychanie, które kieruje te aksony wzdłuż ich odpowiednich ścieżek przed i po przejściu przez chiasm optyczny. In vitro zwija i odpycha stożki wzrostu komórek zwojowych siatkówki. Wydaje się odgrywać rolę w rozgałęzianiu i arborizacji aksonów czuciowych OUN oraz w migracji komórek neuronalnych. In vitro, N-produkt białka Slit homolog 2, ale nie C-produkt białka Slit homolog 2, odpycha aksony opuszki węchowej (OB), ale nie zwojów korzenia grzbietowego (DRG), indukuje zapadanie się stożków wzrostu OB i indukuje rozgałęzianie aksonów DRG. Wydaje się być zaangażowany w regulację migracji leukocytów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,025% ProClin 300.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)