Kluczowe dokumenty
SAB2700514
Sigma-Aldrich
Anti-IPO13 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IMP13, IPO13, KAP13, KIAA0724
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IPO13(9670)
Immunogen
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 93 and 310 of Importin 13 according to AAH08194
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: ICC/IF: 1:100-1:1000, IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:3000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Działania biochem./fizjol.
This gene encodes a member of the importin-beta family of nuclear transport proteins. The encoded protein mediates the import of specific cargo proteins from the cytoplasm to the nucleus and is dependent on the Ras-related nuclear protein-GTPase system. The encoded protein is also involved in nuclear export of the eukaryotic translation initiation factor 1A.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
1XPBS, 1% BSA, 20% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)