Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB2700363
Sigma-Aldrich
Anti-GPER (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CEPR, CMKRL2, DRY12, GPER
Wybierz wielkość
100 μL
2100,00 zł
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2100,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:500-1:3,000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GPER(2852)
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 307 i 375 GPR30 zgodnie z NP_001035055
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:1000-1:10000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Gen ten należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G i koduje wieloprzebiegowe białko błonowe, które lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym. Białko wiąże estrogen, powodując wewnątrzkomórkową mobilizację wapnia i syntezę 3,4,5-trifosforanu fosfatydyloinozytolu w jądrze. Białko to odgrywa zatem rolę w szybkich nongenomicznych zdarzeniach sygnalizacyjnych powszechnie obserwowanych po stymulacji komórek i tkanek estrogenem. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, które kodują to samo białko. [dostarczone przez RefSeq].
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1M Tris, 0,1M Glicyna, 10% Glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,01% Thimerosal.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sayaka Kubota et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 45(8), 1133-1141 (2022-08-01)
Early embryo and sperm transport through the oviductal isthmus depends on the contraction and relaxation of the smooth muscle layers. Dysfunction of the oviduct transport is considered to be one of the causes of infertility. For human infertility, Chinese medicine