Kluczowe dokumenty
SAB2700194
Sigma-Aldrich
Anti-Cre antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Cre
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:5000-1:20000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... Cre(2777477)
Immunogen
Recombinant protein fragment contain a sequence corresponding to a region within amino acids 1 and 376 of Cre according to YP_006472
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:5000-1:20000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
0.1M Tris, 0.1M Glycine, 20% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yang Yang et al.
Nature neuroscience, 19(10), 1348-1355 (2016-09-07)
Neural circuits underlying auditory fear conditioning have been extensively studied. Here we identified a previously unexplored pathway from the lateral amygdala (LA) to the auditory cortex (ACx) and found that selective silencing of this pathway using chemo- and optogenetic approaches
Ji Hae Seo et al.
PloS one, 9(7), e103174-e103174 (2014-08-01)
Trophic coupling between cerebral endothelium and their neighboring cells is required for the development and maintenance of blood-brain barrier (BBB) function. Here we report that oligodendrocyte precursor cells (OPCs) secrete soluble factor TGF-β1 to support BBB integrity. Firstly, we prepared