Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB2700181
Sigma-Aldrich
Anti-NS3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Dengue virus 2 Nonstructural protein NS3, Non-structure protein 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
Dengue virus
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: 500-3000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Białko niestrukturalne 3 (NS3), znane również jako wirus dengi typu 2 (DEN2), należy do rodziny Flaviviridae . NS3 jest wielofunkcyjnym białkiem o masie cząsteczkowej około 69 kDa. Zawiera domenę proteazy serynowej (NS3-pro) i do aktywacji potrzebuje hydrofilowej domeny NS2B (NS2BH).
Immunogen
Rekombinowany fragment białka zawiera sekwencję odpowiadającą regionowi w obrębie aminokwasów 354 i 568 NS3 (wirus dengi 2) zgodnie z NP_739587.
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: FACS: Rozcieńczenie zależne od testu, ICC/IF: 1:100-1:2000, IHC: rozcieńczenie zależne od testu, IHC-P: rozcieńczenie zależne od testu, WB: 1:500-1:3000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone doświadczalnie przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało Anti-NS3 produkowane u królików zostało użyte w cytometrii przepływowej.
Działania biochem./fizjol.
Białko niestrukturalne 3 (NS3) wraz z NS2B odgrywają istotną rolę w proteolitycznym rozszczepianiu białek niestrukturalnych wirusa dengi (DEN). NS3 działa również jako stymulowana przez RNA trifosfataza nukleozydowa (NTPaza)/helikaza RNA i trifosfataza 5′-RNA (RTPaza).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
1XPBS, 20% glicerol (pH7). Jako środek konserwujący dodano 0,025% ProClin 300.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Modulation of the nucleoside triphosphatase/RNA helicase and 5′-RNA triphosphatase activities of Dengue virus type 2 nonstructural protein 3 (NS3) by interaction with NS5, the RNA-dependent RNA polymerase.
Yon C, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2005)
Joris K Sprokholt et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 198(12), 4764-4771 (2017-05-17)
Dengue virus (DENV) causes 400 million infections annually and is one of several viruses that can cause viral hemorrhagic fever, which is characterized by uncontrolled immune activation resulting in high fever and internal bleeding. Although the underlying mechanisms are unknown
RIG-I-like receptor activation by dengue virus drives follicular T helper cell formation and antibody production.
Sprokholt JK, et al.
PLoS Pathogens, 13(11), e1006738-e1006738 (2017)
Both nonstructural proteins NS2B and NS3 are required for the proteolytic processing of dengue virus nonstructural proteins.
Falgout B, et al.
Journal of Virology, 65(5), 2467-2475 (1991)
Alexandra P M Cloherty et al.
Frontiers in immunology, 15, 1260439-1260439 (2024-06-12)
Dengue virus (DENV), transmitted by infected mosquitoes, is a major public health concern, with approximately half the world's population at risk for infection. Recent decades have increasing incidence of dengue-associated disease alongside growing frequency of outbreaks. Although promising progress has