Kluczowe dokumenty
SAB2700065
Sigma-Aldrich
Anti-NPPA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ANF, ANP, ATFB6, NPPA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
(Squirrel), human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: 500-10000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NPPA(4878)
Immunogen
Recombinant protein fragment contain a sequence corresponding to a region within amino acids 1 and 151 of ANP according to NP_006163
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: IHC-P: 1:100-1:1000, WB: 1:500-1:10000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Działania biochem./fizjol.
The protein encoded by this gene belongs to the natriuretic peptide family. Natriuretic peptides are implicated in the control of extracellular fluid volume and electrolyte homeostasis. This protein is synthesized as a large precursor (containing a signal peptide), which is processed to release a peptide from the N-terminus with similarity to vasoactive peptide, cardiodilatin, and another peptide from the C-terminus with natriuretic-diuretic activity. Mutations in this gene have been associated with atrial fibrillation familial type 6. [provided by RefSeq]
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
1XPBS, 1% BSA, 20% Glycerol (pH7). 0.01% Thimerosal was added as a preservative.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marcus M Seldin et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 312(4), H728-H741 (2017-02-27)
Cardiac failure has been widely associated with an increase in glucose utilization. The aim of our study was to identify factors that mechanistically bridge this link between hyperglycemia and heart failure. Here, we screened the Hybrid Mouse Diversity Panel (HMDP)
Ahmed Menaouar et al.
International journal of cardiology, 175(1), 38-49 (2014-05-24)
Oxytocin (OT) and functional OT receptor (OTR) are expressed in the heart and are involved in blood pressure regulation and cardioprotection. Cardiac OTR signaling is associated with atrial natriuretic peptide (ANP) and nitric oxide (NO) release. During the synthesis of