SAB2502058
Anti-DYRK1A (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DYRK, DYRK1, HP86, MNB, dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat, pig, bovine, canine
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DYRK1A(1859)
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)