Kluczowe dokumenty
SAB2501950
Sigma-Aldrich
Anti-OXT (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC126890, MGC126892, OT, OT-NPI, oxytocin, prepro- (neurophysin I)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... OXT(5020)
Immunogen
Peptide with sequence HADPACDAEATFSQR, from the C-terminal region of the protein sequence according to NP_000906.1
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marta Tarquis-Medina et al.
International journal of molecular sciences, 22(22) (2021-11-28)
Synaptotagmin-13 (Syt13) is an atypical member of the vesicle trafficking synaptotagmin protein family. The expression pattern and the biological function of this Ca2+-independent protein are not well resolved. Here, we have generated a novel Syt13-Venus fusion (Syt13-VF) fluorescence reporter allele