Kluczowe dokumenty
SAB2501514
Sigma-Aldrich
Anti-KLHL6 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ00029, Anti-kelch-like 6, Kelch-like 6 (Drosophila), Kelch-like protein KLHL6
Wybierz wielkość
100 μG
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, canine, human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLHL6(89857)
Opis ogólny
Białko kelchopodobne 6 (KLHL6) należy do rodziny białek BTB (broad-complex, tramtrack and bric à brac) -kelch. Gen kodujący to białko jest zmapowany na ludzkim chromosomie 3q27. Ekspresja kodowanego białka jest ograniczona do tkanki limfoidalnej. KLHL6 wykazuje wysoką aktywność w centrum germinalnym komórek B. Struktura białka składa się z domeny BTB na N-końcu i sześciu powtórzeń kelch na C-końcu. Białko KLHL6 ulega ekspresji głównie w ludzkich limfocytach B migdałków.
Białko kelchopodobne 6 (KLHL6) odgrywa istotną rolę w sygnalizacji komórkowej receptora komórek B (BCR) i szlaku różnicowania centrum zarodkowego w komórkach B. Aberracja w ekspresji tego białka prowadzi do przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL).
Immunogen
Peptyd o sekwencji SERTKPRMHEFQSE, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_569713.2
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
An Islet-Targeted Genome-Wide Association Scan Identifies Novel Genes Implicated in Cytokine-Mediated Islet Stress in Type 2 Diabetes.
Sharma PR
Endocrinology (2015)
The BTB-kelch protein KLHL6 is involved in B-lymphocyte antigen receptor signaling and germinal center formation.
Kroll J
Molecular and Cellular Biology (2005)
Update on the Kelch-like (KLHL) gene family.
Dhanoa BS
Human Genomics (2013)
Specific over-expression of deltex and a new Kelch-like protein in human germinal center B cells.
Gupta-Rossi N
Molecular Immunology (2003)
Mandeep Singh et al.
Cell, 180(5), 878-894 (2020-02-16)
Pathogenic autoantibodies arise in many autoimmune diseases, but it is not understood how the cells making them evade immune checkpoints. Here, single-cell multi-omics analysis demonstrates a shared mechanism with lymphoid malignancy in the formation of public rheumatoid factor autoantibodies responsible