Kluczowe dokumenty
SAB2501420
Sigma-Aldrich
Anti-PEBP4 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CORK-1, Anti-CORK1, Anti-GWTM1933, Anti-MGC22776, Phosphatidylethanolamine-binding protein 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PEBP4(157310)
Opis ogólny
Gen PEBP4 (białko wiążące fosfatydyloetanoloaminę 4) jest mapowany na ludzkim chromosomie 8p21.3. Należy do rodziny białek PEBP. Białko ma potencjalne miejsca glikozylacji i może być wydzielane. Ulega ekspresji głównie w mięśniach szkieletowych, sercu i tarczycy.
Immunogen
Peptyd o sekwencji RERASEPKHKNQAE, z C-końcowego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_659399.2
Działania biochem./fizjol.
PEBP4 (białko wiążące fosfatydyloetanoloaminę 4) reguluje apoptozę poprzez asocjację z Raf1 (protoonkogenna kinaza serynowo-treoninowa) i MEK1 (kinaza MAPK/ERK 1). Ta asocjacja blokuje TNFα (martwica nowotworów α) lub TRAIL (ligand indukujący apoptozę związany z czynnikiem martwicy nowotworów) - za pośrednictwem aktywacji MEK/ERK (kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym). PEBP4 jest również zaangażowany w różnicowanie mioblastów. Dodatkowo promuje aktywację kinazy serynowo-treoninowej Akt (RAC-α). Gen ten ulega ekspresji w różnych nowotworach i jest związany z progresją raka. PEBP4 mRNA jest celem mikroRNA miR-34a.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Chushi et al.
Gene, 587(1), 42-47 (2016-04-18)
Alteration of metabolic profile is one of the hallmarks of cancer cells. Statin, the inhibitors for synthesis of cholesterol, has shown anti-cancer effects on the gastric cancer cells. However, the functions of its target, HMGCR, in the progression of gastric
Huan He et al.
Biochimica et biophysica acta, 1863(7 Pt A), 1682-1689 (2016-04-02)
Phosphatidylethanolamine binding proteins (PEBP) represent a superfamily of proteins that are conserved from bacteria to humans. In mammals, four members have been identified, PEBP1-4. To determine the functional differences among PEBP1-4 and the underlying mechanism for their actions, we performed
Guiping Yu et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(10), 10341-10349 (2014-07-21)
The aim of this study was to determine the relationship and underlying mechanisms between ectopic expression of phosphatidylethanolamine-binding protein 4 (PEBP4) and cisplatin (DDP)-induced cytotoxicity in the lung cancer cell line A549 to provide an experimental basis for future chemotherapeutic