Kluczowe dokumenty
SAB2501302
Sigma-Aldrich
Anti-PREX1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA1415, Anti-P-REX1, phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate-dependent Rac exchange factor 1
Wybierz wielkość
100 μG
2620,00 zł
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PREX1(57580)
Immunogen
Peptyd o sekwencji CERSNLPTDASTTA, z wewnętrznego regionu sekwencji białka zgodnie z NP_065871.2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej Tris z 0,02% azydkiem sodu i 0,5% albuminą surowicy bydlęcej.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeffrey Lee et al.
Stem cell reports, 18(1), 394-409 (2022-12-17)
Rats were more frequently used than mice to model human disease before mouse embryonic stem cells (mESCs) revolutionized genetic engineering in mice. Rat ESCs (rESCs) were first reported over 10 years ago, yet they are not as frequently used as
Xue Yang et al.
Oncogene, 42(11), 833-847 (2023-01-25)
We have determined that expression of the pseudokinase NRBP1 positively associates with poor prognosis in triple negative breast cancer (TNBC) and is required for efficient migration, invasion and proliferation of TNBC cells in culture as well as growth of TNBC