Kluczowe dokumenty
SAB2501224
Sigma-Aldrich
Anti-KCNQ1 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ATFB1, Anti-ATFB3, Anti-FLJ26167, Anti-JLNS1, potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNQ1(3784)
Immunogen
Peptyd o sekwencji CEQLTVPRRGPDEGS, z C-końca sekwencji białka zgodnie z NP_000209.2; NP_861463.1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej Tris z 0,02% azydkiem sodu i 0,5% albuminą surowicy bydlęcej.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toru Miwa et al.
Biology open, 8(8) (2019-08-14)
The Dach1 gene is expressed in the inner ear of normal mouse embryos in the area that differentiates into the cochlear stria vascularis (SV). We hypothesised that Dach1 downregulation in the inner ear would lead to SV dysplasia. However, because
Shumei Shibata et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(31), 8200-8209 (2016-08-05)
The stria vascularis is a nonsensory structure that is essential for auditory hair cell function by maintaining potassium concentration of the scala media. During mouse embryonic development, a subpopulation of neural crest cell-derived melanocytes migrates and incorporates into a subregion