Kluczowe dokumenty
SAB2501073
Sigma-Aldrich
Anti-TUSC4/NPRL2 (AA 140-151) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-2810446G01Rik, Anti-NPR2L, Anti-NPRL2, Anti-Tumor suppressor candidate 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUSC4(10641)
Immunogen
Peptide with sequence QYSNVYCPTPKV from the internal region of the protein sequence according to NP_006536.3.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yinxing Ma et al.
Scientific reports, 7(1), 15311-15311 (2017-11-12)
The SEA/GATOR complex is an essential regulator of the mTORC1 pathway. In mammals the GATOR1 complex is composed of the proteins DEPDC5, NPRL2 and NPRL3. GATOR1 serves as an mTORC1 inhibitor and activates the mTORC1-modulating RagA GTPase. However, several GATOR