Kluczowe dokumenty
SAB2500845
Sigma-Aldrich
Anti-Pyruvate Carboxylase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PCB
Wybierz wielkość
100 μG
2620,00 zł
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat, canine, pig, bovine
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PC(5091)
Opis ogólny
Karboksylaza pirogronianowa (PC), enzym mitochondrialny, jest białkiem kodowanym jądrowo. Ekspresja biologicznie aktywnej PC jest widoczna w mięśniach szkieletowych. PC jest homotetramerem u kręgowców, przy czym każda podjednostka posiada domeny karboksylazy biotynowej (BC), karboksylotransferazy (CT) i białka nośnikowego biotyny-karboksylu (BCCP) oraz kowalencyjnie związany kofaktor biotyny. Gen PC znajduje się na ludzkim chromosomie 11q13.2.
Immunogen
Peptide with sequence C-KFKEVKKAYVEANQ from the internal region of the protein sequence according to NP_000911.2; NP_001035806.1; NP_071504.2.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko karboksylazie pirogronianowej wytwarzane u kozy zostało użyte w immunoblottingu.[1][2]
Działania biochem./fizjol.
Enzym karboksylaza pirogronianowa (PC) przekształca pirogronian w szczawiooctan. Odgrywa on ważną rolę w metabolizmie mitochondrialnym we wszystkich komórkach, a jego brak jest śmiertelny. Ekspresja PC jest bardzo istotna dla rozwoju nowotworów płuc. PC bierze udział w tropizmie płucnym przerzutowego raka piersi. Jest związany z patogenezą raka jajnika. Niższa ekspresja PC może blokować proliferację komórek, progresję cyklu komórkowego, migrację i inwazję komórek.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongkai Shang et al.
Aging, 12(21), 21874-21889 (2020-11-13)
The aim of this study was to explore prognosis-related biomarkers and underlying mechanisms during ovarian carcinoma progression and development. mRNA expression profiles and GSE49997 dataset were downloaded. Survival analyses were performed for genes with high expression levels. Expression level of
Arun Nandwani et al.
Redox biology, 69, 102989-102989 (2023-12-16)
Inspite of exerting independent cellular functions, the endoplasmic-reticulum (ER) and the mitochondria also physically connect at specific sites termed mitochondria-associated ER membranes (MAMs) and these sites consist of several tethering proteins that play varied roles in diverse cellular processes. However
Ariane D Minet et al.
Biochemical and biophysical research communications, 402(2), 196-197 (2010-09-03)
Pyruvate carboxylase (PC) is a mitochondrial enzyme that catalyses the carboxylation of pyruvate to oxaloacetate thereby allowing supplementation of citric acid cycle intermediates. The presence of PC in skeletal muscle is controversial. We report here, that PC protein is easily
Raju Ahmed et al.
Journal of immunological methods, 406, 143-147 (2014-03-25)
Endogenous biotin or biotinylated protein binding activity is a major drawback to biotin-avidin/streptavidin detection system. The avidin/streptavidin conjugate used to detect the complex of the biotinylated secondary antibody and the primary antibody binds to endogenous biotin or biotinylated proteins leading
Aparna Shinde et al.
Breast cancer research : BCR, 20(1), 76-76 (2018-07-15)
Overcoming systemic dormancy and initiating secondary tumor grow under unique microenvironmental conditions is a major rate-limiting step in metastatic progression. Disseminated tumor cells encounter major changes in nutrient supplies and oxidative stresses compared to the primary tumor and must demonstrate
Produkty
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.