Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB2500431
Sigma-Aldrich
Anti-FTL antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Ferritin L subunit, Anti-L apoferritin, Anti-MGC71996
Wybierz wielkość
100 μG
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FTL(2512)
Opis ogólny
Podjednostka lekka ferrytyny (FTL) wraz z podjednostką ciężką ferrytyny (FTH) są członkami kompleksu ferrytyny. Gen FTL jest mapowany na ludzkim chromosomie w 19q13.33.
Immunogen
Peptide with sequence C-GEYLFERLTLKHD from the C Terminus of the protein sequence according to NP_000137.2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-FTL wyprodukowane u kozy zostało użyte do western blottingu[1][2] (1:500)[3].
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka lekka ferrytyny (FTL) jest ważnym białkiem w metabolizmie żelaza, ale brakuje jej aktywności katalitycznej. Białko to uczestniczy w zarodkowaniu i mineralizacji centrum żelaza. FTL działa jako biomarker do różnicowania między nowotworami złośliwymi i łagodnymi. Nadekspresja genu FTL jest obserwowana w kilku nowotworach złośliwych i odgrywa ważną rolę w pośredniczeniu w złośliwości nowotworów. Gen FTL odgrywa rolę w patogenezie glejaka wielopostaciowego. Mutacja lub delecja genu FTL jest związana z neuroferrytynopatią.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mimi C Sammarco et al.
The Journal of biological chemistry, 283(8), 4578-4587 (2007-12-28)
Ferritin plays an important role in the storage and release of iron, an element utilized in cellular processes such as respiration, gene regulation, and DNA replication and repair. Ferritin in animals is composed of 24 ferritin L (FTL) and ferritin
Junhui Liu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 39(1), 137-137 (2020-07-18)
Hypoxia, a fundamental characteristic of glioma, is considered to promote tumor malignancy by inducing process of epithelial mesenchymal transition (EMT). Ferritin Light Chain (FTL) is one of the iron metabolism regulators and is overexpressed in glioma. However, relationship between hypoxia
Sara Zumerle et al.
Blood, 123(23), 3646-3650 (2014-03-22)
Hepcidin is a 25-amino-acid peptide demonstrated to be the iron regulatory hormone capable of blocking iron absorption from the duodenum and iron release from macrophages. Mutations affecting hepcidin regulators or the hepcidin gene itself cause hemochromatosis, a common genetic disorder.
Jean-Christophe Deschemin et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 30(1), 252-261 (2015-09-16)
The amount of iron in the diet directly influences the composition of the microbiota. Inversely, the effects of the microbiota on iron homeostasis have been little studied. So, we investigate whether the microbiota itself may alter host iron sensing. Duodenal
Jean-Christophe Deschemin et al.
PloS one, 10(12), e0145685-e0145685 (2015-12-29)
Cystic Fibrosis (CF) is a frequent and lethal autosomal recessive disease caused by mutations in the gene encoding the Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR). Patients with CF suffer from chronic infections and severe inflammation, which lead to progressive pulmonary