Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB2500422
Sigma-Aldrich
Anti-FOXP3/Scurfin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AIID, Anti-Forkhead box P3, Anti-IPEX, Anti-JM2, Anti-SCURFIN
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXP3(50943)
Opis ogólny
Forkhead box P3 (FOXP3) jest czynnikiem transkrypcyjnym i częścią rodziny forkhead. Posiada trzy helisy α i trzy nici β. Białko ma region amino-końcowy, centralny palec cynkowy, domenę suwaka leucynowego, a region karboksy-końcowy ma domenę głowicy widełkowej. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie Xp11.23.
Immunogen
Peptide with sequence SQRPSRCSNPTPGP from the C Terminus of the protein sequence according to NP_054728.2.
Działania biochem./fizjol.
Forkhead box P3 (FOXP3) wiąże się z czynnikiem jądrowym aktywowanych komórek T (NFAT) i czynnikiem jądrowym κ B (NF-κB). Odgrywa kluczową rolę w różnicowaniu komórkowym limfocytów T regulatorowych. Zmiany w ekspresji białka zostały powiązane z immunodysregulacją, polendokrynopatią, enteropatią, zespołem sprzężonym z chromosomem X (IPEX). FOXP3 odgrywa rolę we wzroście guza i raku.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Role of FOXP3 in Human Cancers.
Szylberg L
Anticancer Research (2016)
Novel pathogenic variants in FOXP3 in fetuses with echogenic bowel and skin desquamation identified by ultrasound.
Louie RJ
American Journal of Medical Genetics. Part A, 173(5) (2017)