Key Documents
SAB2500298
Sigma-Aldrich
Anti-DCDC2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Doublecortin domain containing 2, Anti-HGNC:18141, Anti-KIAA1154, Anti-RU2, Anti-RU2S
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, canine
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DCDC2(51473)
Immunogen
Peptide with sequence C-DGEKANKDAEQKED from the internal region of the protein sequence according to NP_057440.1.
Zastosowanie
Applications in which this antibody has been used successfully, and the associated peer-reviewed papers, are given below.
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stefanie Jeruschke et al.
PloS one, 10(9), e0137043-e0137043 (2015-09-04)
Glomerular podocytes are highly differentiated cells that are key components of the kidney filtration units. The podocyte cytoskeleton builds the basis for the dynamic podocyte cytoarchitecture and plays a central role for proper podocyte function. Recent studies implicate that immunosuppressive