Key Documents
SAB2500189
Sigma-Aldrich
Anti-CAMK1D antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CKLiK, Anti-CaM-K1, Anti-CaMKID, Anti-Calcium/calmodulin-dependent protein kinase, Anti-RP11-462F15.1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMK1D(57118)
Opis ogólny
The calcium/calmodulin-dependent protein kinase 1D (CAMK1D) gene codes for a member of the Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase 1 subfamily of serine/threonine kinases. It is located on human chromosome 10p13.
Immunogen
Peptide with sequence ASQKDCAYVAKPES from the C Terminus of the protein sequence according to NP_065130.1.
Działania biochem./fizjol.
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase 1D (CAMK1D) modulates the role of granulocytes through chemokine signaling transduction pathway. It is associated with type 2 diabetes (T2D).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Investigation into the promoter DNA methylation of three genes (CAMK1D, CRY2 and CALM2) in the peripheral blood of patients with type 2 diabetes
J Cheng, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 8(2), 579-584 (2014)