Key Documents
SAB2500164
Sigma-Aldrich
Anti-Bisphosphate 3′-nucleotidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BPntase, Anti-PAP-inositol-1, Anti-PIP
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BPNT1(10380)
Opis ogólny
Bisphosphate 3′-nucleotidase (BPNT1) is a magnesium-dependent enzyme. The gene encoding it is localized on human chromosome 1q41 and has ten exons. The BPNT1 gene spans 35kb of genomic DNA.
Immunogen
Peptide with sequence C-RNYDYYASRVPESIK from the C Terminus of the protein sequence according to NP_006076.4.
Działania biochem./fizjol.
Bisphosphate 3′-nucleotidase (BPNT1) has been shown to cleave the 3′-phosphate from 3′-5′ bisphosphate nucleosides and 3′-phosphoadenosine 5′-phosphosulfate.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Possible role of 3'(2')-phosphoadenosine-5'-phosphate phosphatase in the etiology and therapy of bipolar disorder.
Agam G and Galit S
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 27(5), 723-727 (2003)
Cloning and characterization of a mammalian lithium-sensitive bisphosphate 3'-nucleotidase inhibited by inositol 1, 4-bisphosphate.
Spiegelberg B D, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 274(19), 13619-13628 (1999)