Kluczowe dokumenty
SAB2500067
Sigma-Aldrich
Anti-Amphiphysin/AMPH antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AMPH1, Anti-HGNC:471
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, canine, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AMPH(273)
Opis ogólny
AMPH (Amphiphysin) jest białkiem obwodowym o masie cząsteczkowej 128 kD, silnie rozpowszechnionym w układzie nerwowym, w tym w wielu neuronach, niektórych typach komórek endokrynnych i spermatocytach. Występuje jako dwie izoformy o różnych masach cząsteczkowych, odpowiednio 128 i 108 kD, w raku piersi. U człowieka znajduje się na chromosomie 7, w regionie p13-p14. Jest członkiem rodziny amfifizyn i składa się z domeny SH3.
Immunogen
Peptide with sequence C-KRKDESRISKAE from the internal region of the protein sequence according to NP_001626.1; NP_647477.1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Amphiphysin/AMPH produkowane u kozy nadaje się do western blot.
Działania biochem./fizjol.
AMPH (Amphiphysin) jest zaangażowany w kilka plejotropowych funkcji, w tym endocytozę, funkcję aktyny i kontrolę wzrostu komórek. Odgrywa ważną rolę w endocytozie pęcherzyków synaptycznych w zakończeniach aksonów. Zmiany w genie AMPH są związane z dziedzicznymi zaburzeniami układu nerwowego, tkanek endokrynnych i męskiej płodności. Ma również korelację z rzadką neurologiczną chorobą autoimmunologiczną, paranowotworowym zespołem Stiff-Mana. Jest również zaangażowany w dynamikę nowotworowego stożka wzrostu.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Yamamoto et al.
Human molecular genetics, 4(2), 265-268 (1995-02-01)
Amphiphysin is a protein peripherally associated with synaptic vesicles. It is expressed in many neurons, certain endocrine cell types, and spermatocytes. Autoantibodies against amphiphysin occur in patients afflicted with a rare neurologic autoimmune disease, paraneoplastic Stiff-Man syndrome. To provide a
S Floyd et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 4(1), 29-39 (1998-03-26)
Amphiphysin I is a 128 kD protein highly concentrated in nerve terminals, where it has a putative role in endocytosis. It is a dominant autoantigen in patients with stiff-man syndrome associated with breast cancer, as well as in other paraneoplastic