Merck
SAB2109239
Sigma-Aldrich
Anti-NUCB1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CALNUC, NUC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUCB1(57396)
Opis ogólny
Nucleobindin, also known as calnuc, participates in Ca2+ storage in the Golgi, as well as in other biological processes that involve DNA-binding and protein-protein interactions.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human NUCB1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: PAAHPEGQLKFHPDTDDVPVPAPAGDQKEVDTSEKKLLERLPEVEVPQHL
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide